00130595
trans-Anethole
primary reference standard
Sinonimo/i:
4-Propenylanisole, trans-1-Methoxy-4-(1-propenyl)benzene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
primary reference standard
Forma fisica
crystals (white)
liquid (above 23 oC)
Produttore/marchio commerciale
HWI
Indice di rifrazione
n20/D 1.561 (lit.)
P. eboll.
234-237 °C (lit.)
Punto di fusione
20-21 °C (lit.)
Densità
0.988 g/mL at 25 °C (lit.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
COc1ccc(\C=C\C)cc1
InChI
1S/C10H12O/c1-3-4-9-5-7-10(11-2)8-6-9/h3-8H,1-2H3/b4-3+
RUVINXPYWBROJD-ONEGZZNKSA-N
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
213.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
101 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)