Documenti fondamentali
40-0201
Sigma-Aldrich
Potassium sodium phosphate buffer solution
pH 6.4, 1/15 M
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1/15 M
pH
6.4
Compatibilità
Giemsa staining
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)