37-0530
Zinc Standard for ICP
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Zn+2, 1 mg/mL Zn+2
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Zn+2
1000 ppm Zn+2
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Temperatura di conservazione
15-25°C
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2