Documenti fondamentali
67902
Supelco
Zinc Standard for IC
TraceCERT®, 1000 mg/L Zn+2 in nitric acid (nominal concentration)
About This Item
Codice UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
Concentrazione
1000 mg/L Zn+2 in nitric acid (nominal concentration)
tecniche
ion chromatography: suitable
applicazioni
environmental
food and beverages
Formato
single component solution
Descrizione generale
This certified reference material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO/IEC 17025 and ISO 17034. This CRM is traceable to SI unit kg and measured against primary material from an NMI, e.g. NIST.
Certified content incl. uncertainty and expiry date are given on the certificate.
Download your certificate at: http://www.sigma-aldrich.com.
Linkage
Visit the IC Portal to learn more
Risultati analitici
1000 mg/L Zn2+ in ≤0.1% nitric acid, prepared with high purity Zn metal, HNO3 and water
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 6
1 of 6