Documenti fondamentali
37-0450
Sigma-Aldrich
Zinc nitrate hexahydrate
SAJ first grade, ≥95.0%
About This Item
Formula condensata:
Zn(NO3)2 · 6H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
297.49
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Saggio:
≥95.0%
Grado:
SAJ first grade
Stato:
solid
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥95.0%
Stato
solid
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: zinc
Disponibilità
available only in Japan
Temperatura di conservazione
15-25°C
Stringa SMILE
O.O.O.O.O.O.[Zn++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.6H2O.Zn/c2*2-1(3)4;;;;;;;/h;;6*1H2;/q2*-1;;;;;;;+2
JGPSMWXKRPZZRG-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 3
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)