30-4890
Cloruro di 2,3,5-trifeniltetrazolio
JIS special grade, 98.0-102.0%
Sinonimo/i:
TPTZ, TTZ, Tetrazolio rosso
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Saggio
98.0-102.0%
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
applicazioni
microbiology
Stringa SMILE
[Cl-].c1ccc(cc1)-c2nn(-c3ccccc3)[n+](n2)-c4ccccc4
InChI
1S/C19H15N4.ClH/c1-4-10-16(11-5-1)19-20-22(17-12-6-2-7-13-17)23(21-19)18-14-8-3-9-15-18;/h1-15H;1H/q+1;/p-1
PKDBCJSWQUOKDO-UHFFFAOYSA-M
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Sol. 1 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?