30-2290
Thymolphthalein
JIS special grade
Sinonimo/i:
5′,5′′-Diisopropyl-2′,2′′-dimethylphenolphthalein
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
251-253 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(C)c1cc(c(C)cc1O)C2(OC(=O)c3ccccc23)c4cc(C(C)C)c(O)cc4C
InChI
1S/C28H30O4/c1-15(2)20-13-23(17(5)11-25(20)29)28(22-10-8-7-9-19(22)27(31)32-28)24-14-21(16(3)4)26(30)12-18(24)6/h7-16,29-30H,1-6H3
LDKDGDIWEUUXSH-UHFFFAOYSA-N
WGK 3