30-0050
Talc
CP
Sinonimo/i:
Hydrous magnesium silicate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Stato
solid
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O.O=[Mg].O=[Mg].O=[Mg].O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O.O=[Si]=O
InChI
1S/3Mg.4O2Si.H2O.3O/c;;;4*1-3-2;;;;/h;;;;;;;1H2;;;
FPAFDBFIGPHWGO-UHFFFAOYSA-N
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)