28-5500
Succinic anhydride
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Dihydro-2,5-furandione
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
3.5 (vs air)
Tensione di vapore
1 mmHg ( 92 °C)
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
2.7 (20 °C, 10 g/L)
P. eboll.
261 °C (lit.)
Punto di fusione
118-120 °C (lit.)
Stringa SMILE
O=C1CCC(=O)O1
InChI
1S/C4H4O3/c5-3-1-2-4(6)7-3/h1-2H2
RINCXYDBBGOEEQ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
314.6 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
157 °C