28-4090
Sodium selenite
SAJ first grade, ≥90.0%
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
<0.00133 hPa ( 20 °C)
Saggio
≥90.0%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
Punto di fusione
>350 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-][Se]([O-])=O
InChI
1S/2Na.H2O3Se/c;;1-4(2)3/h;;(H2,1,2,3)/q2*+1;/p-2
BVTBRVFYZUCAKH-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1B - Non-combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?