28-4010
Metabisolfito di sodio
≥95.0%
Sinonimo/i:
Bisolfito di sodio, Pirosolfito di sodio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ special grade
Saggio
≥95.0%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
4.5 (20 °C, 50 g/L)
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Stringa SMILE
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Na.H2O5S2/c;;1-6(2)7(3,4)5/h;;(H,1,2)(H,3,4,5)/q2*+1;/p-2
HRZFUMHJMZEROT-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?