26-0010
Sabbia, quarzo bianco
CP, beads
Sinonimo/i:
Biossido di silicone, Quarzo
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
beads
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 1 Inhalation
Organi bersaglio
Lungs
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects