Documenti fondamentali
24-6470
Sigma-Aldrich
Pyoktanin blue solution
1 % (w/v)
Sinonimo/i:
Basic violet 1 solution, Methyl violet 2B solution
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 % (w/v)
Compatibilità
bacterial staining
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 2 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)