24-3680
Poli(etilenglicole)
SAJ first grade, average Mw 4000
Sinonimo/i:
PEG
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Forma fisica
solid
PM
2700-3400
average Mw 4000
Disponibilità
available only in Japan
Stringa SMILE
C(CO)O
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
WGK 1