24-0630
Paraformaldehyde
CP
Sinonimo/i:
Polyoxymethylene
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Densità del vapore
1.03 (vs air)
Tensione di vapore
<1.45 mmHg ( 25 °C)
Saggio
≥90% (HCHO)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
572 °F
Limite di esplosione
73 %
Disponibilità
available only in Japan
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
pH
4.0-5.5
Punto di fusione
120-170 °C (lit.)
Densità
0.88 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[O-]#[C+H2]
InChI
1S/CH2O/c1-2/h1H2
WSFSSNUMVMOOMR-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Sol. 2 - Muta. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?