19-3310
2-butanone
SAJ first grade, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Etil metil chetone, MEK, Metil etil chetone
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
2.49 (vs air)
Tensione di vapore
71 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99.0%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
960 °F
Limite di esplosione
10.1 %
Disponibilità
available only in Japan
dilution
(for analytical testing)
Indice di rifrazione
n20/D 1.379 (lit.)
P. ebollizione
80 °C (lit.)
Punto di fusione
−87 °C (lit.)
Densità
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(CC)=O
InChI
1S/C4H8O/c1-3-4(2)5/h3H2,1-2H3
ZWEHNKRNPOVVGH-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Application of adsorptive stripping voltammetry based on PbFE for the determination of trace aluminum released into the environment during the corrosion process: The study highlights the role of ammonia buffer solutions in environmental monitoring techniques, particularly in tracing metal ion activities affecting corrosion processes (Wasąg J, Grabarczyk M, 2021).
- Long-Term Generation of Longitudinal Spin Order Controlled by Ammonia Ligation Enables Rapid SABRE Hyperpolarized 2D NMR: Demonstrates advanced NMR techniques facilitated by ammonia buffer solutions, enhancing molecular imaging capabilities essential in pharmaceutical research (Vaneeckhaute E, De Ridder S, Tyburn JM, Kempf JG, Taulelle F, Martens JA, Breynaert E, 2021).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
15.8 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
-9 °C
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?