1696109
USP
Triprolidine hydrochloride Z-Isomer
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Sinonimo/i:
2-[(1Z)-1-(4-Methylphenyl)-3-(1-pyrrolidinyl)-1-propen-1-yl]pyridine monohydrochloride, (Z)-2-[3-(1-Pyrrolidinyl)-1-p-tolylpropenyl]pyridine hydrochloride
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
pharmaceutical primary standard
Famiglia di API
triprolidine
Produttore/marchio commerciale
USP
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Formato
neat
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Also, for use with USP monograph such as Triprolidine Hydrochloride
Risultati analitici
WGK 3