19-1870
Mercury standard solution
suitable for atomic absorption spectrometry, 1 mg/mL Hg, 1000 ppm Hg
Sinonimo/i:
Mercury(II) chloride solution
About This Item
Prodotti consigliati
Stato
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Hg
1000 ppm Hg
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
[Hg]
InChI
1S/Hg
QSHDDOUJBYECFT-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?