15-1060
Ammonium iron(III) sulfate dodecahydrate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
Ammonium ferric sulfate dodecahydrate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Stato
crystalline
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: iron
Disponibilità
available only in Japan
pH
1 (25 °C, 482.2 g/L)
Punto di fusione
39-41 °C (lit.)
Stringa SMILE
N.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Fe+3].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Fe.H3N.2H2O4S.12H2O/c;;2*1-5(2,3)4;;;;;;;;;;;;/h;1H3;2*(H2,1,2,3,4);12*1H2/q+3;;;;;;;;;;;;;;;/p-3
LCPUDZUWZDSKMX-UHFFFAOYSA-K
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?