13-1800
Hydrogen chloride solution
3% in ethanol
Sinonimo/i:
Hydrochloric acid in ethanol
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Hydrogen chloride – ethanol solution, 3% in ethanol
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
3% in ethanol
Densità
0.84 g/cm3
Stringa SMILE
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C