12-1300
Glycolic acid solution
CP, 70% in H2O
Sinonimo/i:
Hydroxyacetic acid
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
CP
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
70% in H2O
Stringa SMILE
OCC(O)=O
InChI
1S/C2H4O3/c3-1-2(4)5/h3H,1H2,(H,4,5)
AEMRFAOFKBGASW-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK 3