07-2970
Diethylene glycol monobutyl ether acetate
SAJ first grade, ≥98.0%
Sinonimo/i:
2-(2-Butoxyethoxy) ethyl acetate, Butyldiglycol acetate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
P. eboll.
245 °C (lit.)
Densità
0.977 g/mL at 20 °C (lit.)
Stringa SMILE
CCCCOCCOCCOC(C)=O
InChI
1S/C10H20O4/c1-3-4-5-12-6-7-13-8-9-14-10(2)11/h3-9H2,1-2H3
VXQBJTKSVGFQOL-UHFFFAOYSA-N
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
215.6 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
102 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)