05-1050
Calcio - soluzione standard
suitable for atomic absorption spectrometry, 1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl, 1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
Sinonimo/i:
Cloruro di calcio
About This Item
Prodotti consigliati
Forma fisica
liquid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
1 mg/mL Ca+2 in 1 M HCl
1000 ppm Ca+2 in 1 M HCl
Compatibilità
suitable for atomic absorption spectrometry
Stringa SMILE
Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH/h;2*1H/q+2;;/p-2
UXVMQQNJUSDDNG-UHFFFAOYSA-L
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
nwg
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter