01-4920
Ammonium persulfate
SAJ first grade, ≥95.0%
Sinonimo/i:
AP, APS, Ammonium peroxodisulfate, Ammonium peroxydisulfate, PER
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Densità del vapore
7.9 (vs air)
Saggio
≥95.0%
Stato
powder
Disponibilità
available only in Japan
pH
1.0-2.0 (25 °C, 228 g/L)
Stringa SMILE
N.N.OS(=O)(=O)OOS(O)(=O)=O
InChI
1S/2H3N.H2O8S2/c;;1-9(2,3)7-8-10(4,5)6/h2*1H3;(H,1,2,3)(H,4,5,6)
ROOXNKNUYICQNP-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 3 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?