Key Documents
01-4870
Sigma-Aldrich
Ammonium oxalate monohydrate
JIS special grade, ≥99.5%
Sinonimo/i:
Oxalic acid diammonium salt
About This Item
Formula condensata:
(NH4)2C2O4 · H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
142.11
Beilstein:
3759830
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
ID PubChem:
Grado
JIS special grade
Saggio
≥99.5%
Forma fisica
crystalline
Disponibilità
available only in Japan
pH
6.0-7.0 (25 °C, 14.2 g/L)
Punto di fusione
133 °C (dec.) (lit.)
Stringa SMILE
OC(C(O)=O)=O.N.O.N
InChI
1S/C2H2O4.2H3N.H2O/c3-1(4)2(5)6;;;/h(H,3,4)(H,5,6);2*1H3;1H2
MSMNVXKYCPHLLN-UHFFFAOYSA-N
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Visita l’Archivio dei documenti
M. Sato
Phytochemistry, 19, 1939-1939 (1980)
Yuancun Qiao et al.
The journal of physical chemistry letters, 6(14), 2755-2760 (2015-08-13)
Negative linear compressibility (NLC) is a relatively uncommon phenomenon and rarely studied in organic systems. Here we provide the direct evidence of the persistent NLC in organic mineral ammonium oxalate monohydrate under high pressure using synchrotron X-ray powder diffraction, Raman
Electrochemiluminescence as a tool for microscopy at the nanoscale.
Lee A, et al.
Proceedings of SPIE, 13, 13-20 (2004)