28-1970
Bisolfito di sodio
JIS special grade, 64.0-67.4% SO2 basis
Sinonimo/i:
Idrogeno solfito di sodio
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Forma fisica
solid
Disponibilità
available only in Japan
Concentrazione
64.0-67.4% SO2
pH
4.3 (10 g/L)
Stringa SMILE
[Na+].OS([O-])=O
InChI
1S/Na.H2O3S/c;1-4(2)3/h;(H2,1,2,3)/q+1;/p-2
DWAQJAXMDSEUJJ-UHFFFAOYSA-L
Categorie correlate
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1