01-1410
Activated carbon
SAJ first grade
Sinonimo/i:
Activated charcoal, Charcoal activated
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
SAJ first grade
Tensione di vapore
<0.1 mmHg ( 20 °C)
Forma fisica
powder, crystals or granules
Temp. autoaccensione
842 °F
Disponibilità
available only in Japan
Resistività
1375 μΩ-cm, 20°C (graphite)
Punto di fusione
3550 °C (lit.)
Stringa SMILE
[C]
InChI
1S/C
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
WGK 3