01-0280
Acido acetico
JIS special grade, ≥99.7%
Sinonimo/i:
Acido acetico glaciale
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
JIS special grade
Densità del vapore
2.07 (vs air)
Saggio
≥99.7%
Stato
liquid
Temp. autoaccensione
800 °F
Limite di esplosione
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Disponibilità
available only in Japan
Indice di rifrazione
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L)
P. ebollizione
117-118 °C (lit.)
Punto di fusione
16.2 °C (lit.)
Densità
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
- Pharmacokinetic Properties of Baitouweng Decoction in Bama Miniature Pigs: Implications for Clinical Application in Humans.: This research explores the pharmacokinetic properties of Baitouweng Decoction in Bama miniature pigs, providing foundational data for clinical applications and highlighting the potential for therapeutic use in humans (Xu et al., 2024).
- Comparison of Visual Inspection Methods with Pap Smear as Screening Test for Premalignant Lesions of the Cervix.: This comparative study evaluates the effectiveness of visual inspection methods against Pap smear for screening premalignant cervical lesions, aiming to enhance early detection and treatment strategies (Yadav et al., 2024).
- New Functionalized Di-substituent Imidazolium Ionic Liquids as Superior Faster Absorbents for Carbon Dioxide Gas.: Research into novel imidazolium ionic liquids presents them as highly effective absorbents for carbon dioxide, contributing to advancements in environmental technology and greenhouse gas reduction (Shawish et al., 2024).
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
102.2 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
39 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?