Key Documents
11336045001
Roche
Marcatore di peso molecolare per DNA VIII
pkg of 50 μg (in 200 μl), solution
Sinonimo/i:
purificazione di DNA
About This Item
Codice UNSPSC:
41105335
Forma fisica
solution
Livello qualitativo
Confezionamento
pkg of 50 μg (in 200 μl)
Produttore/marchio commerciale
Roche
Concentrazione
250 μg/mL
Colore
colorless
Solubilità
water: miscible
Temperatura di conservazione
−20°C
Categorie correlate
Descrizione generale
Il marcatore di peso molecolare per DNA VIII contiene una miscela di 17 frammenti di DNA.
E′ disponibile anche come marcatore di peso molecolare per DNA VIII, marcato con digossigenina.
Gamma di dimensioni: da 19 a 1114 bp.
Applicazioni
Il marcatore di peso molecolare per DNA VIII è usato nei gel di agarosio per determinare le dimensioni del DNA nelle seguenti applicazioni:
  • digestione con enzimi di restrizione
  • PCR
  • RT-PCR
Nota: questo marcatore misura le dimensioni dei frammenti di DNA comprese tra 19 e 1.114 pb.
Disponibile anche con marcatura DIG (marcatore di peso molecolare per DNA VIII, marcato DIG).
Caratteristiche e vantaggi
Miscela di frammenti ottenuta dalla digestione di DNA di pUCBM21 con Hpa II e di DNA di pUCBM21 con Dra I e Hind III.
Contenuto
Soluzione pronta all′uso 250μg/mL, in tampone TE (10mM Tris-HCl, 1mM EDTA, pH 8.0).
Sequenza
La miscela contiene 17 frammenti di DNA con le seguenti lunghezze, espresse in paia di basi (1 paio di basi = 660 dalton): 19, 26, 34/34, 37, 67, 110, 124, 147, 190, 242, 320, 404, 489, 501, 692, 900, e 1114 pb.
Nota: le lunghezze dei frammenti sono ricavate dall'analisi computerizzata della sequenza del DNA. A seconda della gamma di dimensioni del marker, i frammenti più piccoli saranno visibili solo sovraccaricando il gel.
Definizione di unità
50 μg = 1 unità A260
Nota sulla preparazione
Condizioni di conservazione (soluzione di lavoro): da 2 a 8 °C
Una volta scongelato conservare a 2-8 °C.
Altre note
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Utilizzare questo marcatore misurare la dimensione di frammenti di DNA tra 19 e 1.114 pb.
Questo marcatore è disponibile anche con marcatura DIG (marcatore di peso molecolare per DNA VIII, marcato DIG).
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
nwg
Punto d’infiammabilità (°F)
does not flash
Punto d’infiammabilità (°C)
does not flash
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Chromosomal DNA damage in APOE ?4 carriers and noncarriers does not appear to be different.
Chua A, et al.
Environmental and Molecular Mutagenesis, 56(8), 694-708 (2015)