Documenti fondamentali
ZMQ0ALCA1
Milli-Q
Cavo relè di allarme
For use with Milli-Q® IQ/IX systems
Sinonimo/i:
Cavo del relè di allarme per sistemi Milli-Q® IQ/IX
About This Item
Codice UNSPSC:
41104214
NACRES:
JA.13
Compatibilità
for use with Milli-Q® IX 7003
for use with Milli-Q® IX 7005
for use with Milli-Q® IX 7010
for use with Milli-Q® IX 7015
for use with Milli-Q® IQ 7000
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Descrizione generale
Il cavo del relè di allarme consente di trasferire i segnali di allarme e di allerta dai sistemi Milli-Q® IQ/IX a un pannello di controllo esterno.
Caratteristiche e vantaggi
Il cavo del relè di allarme assicura visibilità ai segnali di allarme e di allerta dei sistemi Milli-Q® IQ/IX installati in una posizione non accessibile.
Note legali
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany