Documenti fondamentali
ZLXL52150
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® HX 7150 230V 50/60 Hz
Centralized pure water solution for up to 3000 L/day Type 2 water
Sinonimo/i:
Sistema di purificazione dell’acqua Milli-Q® HX
About This Item
Codice UNSPSC:
41104202
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
Ingresso CA/CC
100 - 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® HX
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
105 kg operating weight (232 lb)
150 L/hr make-up flow rate
3000 L/day max. usage
Resistività
>5 MΩ-cm, 25°C
Alt. × largh. × prof.
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 54.2 cm (21.3 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb
input
feed water nature potable tap water
output
product water quality: type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conducibilità
0.2 μS/cm at 25 °C
Descrizione generale
  • I sistemi Milli-Q® HX 7000 sono progettati per erogare in maniera costante acqua pura di qualità elevata per le comuni applicazioni di laboratorio e per l′alimentazione degli strumenti.
  • Il sistema ad alta portata Milli-Q® HX 7150 è stato ideato per produrre fino a 3000 L al giorno di acqua pura di Tipo 2 a partire dall′acqua potabile della rete idrica, e costituisce quindi la scelta ideale per i laboratori di grandi dimensioni o per interi edifici ospitanti laboratori.
  • Innanzi tutto l'acqua di rete entra nella cartuccia di pretrattamento Progard® che rimuove efficientemente particelle e colloidi, cloro libero e calcare. In seguito, grazie alla purificazione mediante osmosi inversa (RO) di livello avanzato, è possibile rimuovere il 95-99% degli ioni e il 99% di tutti i composti organici (>200 Da) presenti in soluzione, i microrganismi e le particelle. La tecnologia E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) controlla in automatico la qualità dell′acqua prelevata dalla rete idrica per fornire un flusso costante e ottimizzare l′utilizzo dell′acqua (recuperi tra il 45% e il 75%). Il modulo da elettrodeionizzazione (EDI) Elix® provvede alla rimozione ulteriore di ioni così da raggiungere una resistività di >5 MΩ·cm (a 25 °C).
  • L′acqua pura così trattata viene irradiata da una lampada UV battericida, prima di entrare nel serbatoio di stoccaggio o nel sistema si stoccaggio, protezione e distribuzione SDS 500. Al loro interno, i serbatoi SDS 500 mantengono stabile la purezza dell′acqua. Il loro filtro di sfiato assicura una protezione efficace dai contaminanti aerodispersi, mentre il Modulo di Sanitizzazione Automatica (ASM) previene la crescita di batteri e la formazione di biofilm.
  • L′acqua Milli-Q® HX 7150 così prodotta può essere veicolata a una pompa di distribuzione per alimentare un circuito di distribuzione o eventuali strumenti. Questi elementi possono essere integrati in un sistema centralizzato di purificazione dell′acqua, assicurando il pieno controllo del sistema stesso e del circuito esterno di distribuzione dell'acqua pura.
  • L′ampio touch screen interattivo del sistema costituisce un′interfaccia comunicativa eccellente che mostra le informazioni principali (stato della produzione dell'acqua, livello del serbatoio di stoccaggio, stato dell'erogazione), lo stato dei materiali di consumo, lo stato di allarmi e allerte nonché i pratici sistemi informatici (wizard) che guidano passo passo l′utilizzatore nelle procedure di manutenzione.
  • Questi sistemi centralizzati sono integrati dalla nostra impareggiabile soluzione di monitoraggio online e assistenza da remoto MyMilli-Q Remote Care, che opera come estensione dei servizi di assistenza Milli-Q® Services. Questo servizio digitale permette di gestire da remoto il sistema in tutta sicurezza, a sostegno della produttività del vostro laboratorio.
Applicazioni
  • L′acqua Elix® di Tipo 2 prodotta dai sistemi Milli-Q® HX 7150 è indicata per la preparazione di terreni per microbiologia, per la preparazione di tamponi e nella produzione di reagenti chimici e biochimici.
  • Può inoltre essere utilizzata per alimentare strumenti quali camere climatiche, camere per test di stabilità, lavavetrerie, autoclavi e generatori di idrogeno. È inoltre in grado di alimentare un sistema per acqua ultrapura (Tipo 1) Milli-Q®.
  • Dato che l′acqua pura di grado analitico è necessaria per un ampio ventaglio di applicazioni di laboratorio, i sistemi Milli-Q® HX 7000 rappresentano la soluzione ideale per i laboratori di qualsiasi genere, compresi quelli del settore farmaceutico, i laboratori clinici, quelli chimici, metallurgici, cosmetici, del settore dei cibi e delle bevande, del settore elettronico e di quello biotecnologico.
Caratteristiche e vantaggi
  • Le cartucce di pretrattamento Progard® sono progettate per rimuovere particelle di grandi dimensioni (filtro da 0,5 μm), cloro libero e colloidi dall′acqua di rete.
  • Il ricorso a una membrana RO di livello avanzato e alla tecnologia E.R.A.® mantiene sempre sotto controllo il consumo di acqua, garantendo una portata costante e una qualità ottimale dell′acqua. In questo modo si risparmiano acqua, tempo e denaro.
  • Il modulo di elettrodeionizzazione Elix® EDI assicura un′acqua pura di qualità costante e costi di esercizio ridotti.
  • Le lampade a UV e la filtrazione finale garantiscono il pieno controllo batteriologico.
Componenti
  • Il prezzo al momento indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra ed è soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori e altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, consigliamo la convalida dell′acquisto da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi generiche di laboratorio.
Uso previsto: purificazione dell′acqua.
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione "Sistema" del manuale d′uso fornito (fornito in Nord America su chiavetta USB)
Avvertenze per la conservazione: conservare in un luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota a piè di pagina
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Esclusione di responsabilità
Per i clienti negli USA: Contiene mercurio; non smaltire nei rifiuti indifferenziati ed eliminare in conformità alle normative locali, statali o federali.