Documenti fondamentali
ZLX0EDI05
Milli-Q
Modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix®
Water purification by electrodeionization (EDI) at 5 L/hr
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
NACRES:
JA.13
Confezionamento
pkg of 1 unit
Produttore/marchio commerciale
Elix®
Parametri
5 L/hr flow rate
Altezza dell’unità
33 cm (13 in.)
Compatibilità
for use with Elix® Essential
Descrizione generale
Il modulo di elettrodeionizzazione (EDI) Elix® è progettato per deionizzare in modo continuo l'acqua ottenuta dopo osmosi inversa (RO). Il modulo Elix® contribuisce a fornire acqua pura di qualità superiore in maniera continua e affidabile, senza bisogno di manutenzione, ad una portata pari a 5 L/h.
Applicazioni
L′acqua di Tipo 2 prodotta dal trattamento congiunto RO-EDI soddisfa le esigenze di molteplici applicazioni generali del laboratorio (p.es. preparazione di campioni, preparazione di tamponi e reagenti, lavaggio della vetreria) e può essere impiegata nell′alimentazione di apparecchiature e strumenti (p.es. autoclavi, lavavetreria, camere climatiche e camere per test di stabilità, analizzatori di chimica clinica e coloratori automatici, generatori di idrogeno e sistemi per la produzione di acqua ultrapura)
Caratteristiche e vantaggi
  • Parte di ricambio originale per il modulo EDI Elix® - ZLX0EDI05
  • Rimuove efficacemente gli ioni residui dall'acqua osmotizzata (RO) per produrre acqua pura di qualità costante, che non dipenda dalla qualità dell'acqua di alimentazione (conducibilità, livelli di CO2) o dalle prestazioni della cartuccia per RO.
  • Evita di ricorrere a pericolose procedure di rigenerazione chimica, di sostituire le costose resine, di cambiare le cartucce di condizionamento o di aggiungere addolcitori.
  • Riduce i tempi necessari per la manutenzione, garantendo costi di esercizio ridotti e prevedibili.
Note legali
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany