Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti fondamentali
ZAFS52120
Milli-Q
Sistema per la purificazione dell′acqua Milli-Q® CLX 7120 230V 50/60 Hz
Delivers up to 2400 L/day of clinical laboratory reagent water (CLRW)
Sinonimo/i:
Milli-Q® CLX 7120 Water Purification System 230V 50/60 Hz
About This Item
Codice UNSPSC:
41104200
eCl@ss:
33050190
NACRES:
JB.11
Ingresso CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Livello qualitativo
Nome Commerciale
Milli-Q® CLX
Confezionamento
pkg of 1 unit
Parametri
120 L/hr make-up flow rate
2400 L/day max. usage
303 kg operating weight (668 lb)
4 L/min distribution flow rate
Resistività
>15 MΩ-cm, at 25°C
H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
Carbonio Organico Totale (TOC) residuo
<30 ppb (Product water)
input
potable tap water
output
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Descrizione generale
Il sistema per l'alimentazione di analizzatori Milli-Q® CLX 7120 costituisce una soluzione economica e dalle prestazioni elevate per la purificazione dell′acqua, in grado di soddisfare un fabbisogno di acqua pura fino a 2400 litri al giorno. È possibile collegare in serie fino ad un massimo di 3 sistemi, per aumentare la capacità quotidiana di erogazione. L′acqua prodotta è conforme alle linee guida del Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) per l′acqua per reagenti nei laboratori clinici (CLRW). Questi sistemi per l′acqua di grado biomedico dalle prestazioni elevate contribuiscono a portare il vostro laboratorio clinico ai massimi livelli di produttività, grazie a tecnologie di purificazione allo stato dell′arte che rendono possibili un livello di disponibilità del sistema e di assistenza senza precedenti. La funzione di monitoraggio e assistenza online MyMilli-Q Remote Care è disponibile su tutti i sistemi Milli-Q® CLX.
Applicazioni
La soluzione per la purificazione dell′acqua ad alta efficienza della serie Milli-Q CLX 7120 alimenta gli analizzatori con un′acqua di qualità costante che risponde agli standard CLRW del CLSI. Una soluzione per la purificazione dell′acqua economica e dalle prestazioni elevate, che soddisfa molte esigenze critiche, è un vantaggio per il laboratorio clinico.
Caratteristiche e vantaggi
  • Monitoraggio in tempo reale 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana e accesso in sicurezza per il controllo a distanza.
  • L′archiviazione automatica della documentazione elettronica fino ad un massimo di due anni semplifica i processi di accreditamento e riaccreditamento del laboratorio.
  • Il modulo per l′elettrodeionizzazione (EDI) Elix® brevettato fornisce stabilmente acqua di qualità elevata senza dover sostituire le resine. Ciò riduce la manutenzione, i costi di esercizio e il tempo di inattività dell′analizzatore.
  • La tecnologia E.R.A.®, unica nel suo genere, ottimizza automaticamente il recupero dell′acqua in base alla qualità dell′acqua in ingresso, riducendo i costi di utilizzo dell′acqua.
  • Tre lampade UV battericide integrate riducono le esigenze di igienizzazione del sistema e dell′analizzatore per massimizzare il tempo in attività del laboratorio.
  • Un ampio touch screen a colori di facile utilizzo offre in un sol colpo tutte le informazioni di rilievo relative al sistema, consentendo una interazione intuitiva.
  • Per garantirvi sempre una fornitura di acqua pura senza interruzioni, questi sistemi robusti sono dotati di una funzione di bypass di emergenza facile da configurare.
  • I sistemi sono compatti e possono essere installati nel laboratorio ovunque risulti comodo. È anche possibile personalizzarli, adattandoli alle proprie esigenze specifiche.
  • Disponibili con il servizio di monitoraggio assistenza MyMilli-Q Remote Care per garantire al laboratorio un tempo in attività massimo.
Componenti
  • Il prezzo indicato si riferisce unicamente al prodotto contrassegnato dal numero di catalogo di cui sopra e può essere soggetto a variazioni in qualunque momento senza preavviso.
  • Questo numero di catalogo non include materiali di consumo, accessori altri prodotti e/o servizi eventualmente necessari all′installazione e al corretto funzionamento nel tempo dell′unità per la purificazione dell′acqua.
  • Poiché ogni nostro cliente ha esigenze specifiche in fatto di acqua purificata, raccomandiamo la convalida del prodotto acquistato da parte di uno dei nostri specialisti. Siamo a vostra disposizione per consigliarvi scrupolosamente: non esitate a contattarci!
Altre note
Indicazioni per l′uso
Organismi trattenuti: microrganismi
Modalità d′azione: filtrazione e UV.
Applicazioni: analisi cliniche di laboratorio
Uso previsto: purificazione dell′acqua
Istruzioni per l′uso: questo articolo fornisce acqua filtrata attraverso membrane di grado sterilizzante da 0,22 μm e sottoposta a trattamento con lampada UV battericida. Consultare la sezione "Sistema" del manuale d′uso fornito (fornito in Nord America su chiavetta USB)
Avvertenze per la conservazione: conservare in luogo asciutto.
Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany