Documenti fondamentali
XX6310000
Millipore
Incubatore per analisi ambientali
suitable for microbiological culture, for use with Milliflex®, for use with EZ-Fit®
Sinonimo/i:
Incubatore per microrganismi
About This Item
Codice UNSPSC:
42281526
Ingresso CA/CC
115 V / 230 V AC, 50-60
Livello qualitativo
Parametri
5.4 kg operating weight (without battery)
7.4 kg operating weight (with battery)
tecniche
microbiological culture: suitable (For Incubation)
system L × W × H
32.7 cm × 29.6 cm × 37.1 cm
applicazioni
food and beverages
pharmaceutical
Compatibilità
for use with EZ-Fit®
for use with Milliflex®
Descrizione generale
L′incubatore per analisi ambientali è progettato come un'unità compatta, leggera, a camera singola e portatile per l′incubazione microbica.
L'incubatore per analisi ambientali può funzionare sia a corrente continua tramite batteria ricaricabile che con adattatore CA da 115-230 volt.
Applicazioni
L'incubatore per analisi ambientali viene utilizzato per l'incubazione di coliformi totali e fecali e di altri microrganismi come streptococchi fecali e organismi eterotrofi.
Componenti
  • Adattatore per presa accendisigari.
  • Adattatore di alimentazione per morsetti di batteria.
Note legali
EZ-FIT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany