XX42RES01
Reservoir, 500 mL, for LabScale
About This Item
Codice UNSPSC:
23151800
eCl@ss:
32031690
Prodotti consigliati
Produttore/marchio commerciale
Pellicon®
Livello qualitativo
Altezza
25.4 cm (10 in.)
Lunghezza
44 cm
Larghezza
20 cm
Note legali
Pellicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany