Documenti fondamentali
XX1004707
Millipore
1L Funnel, 47 mm, ground glass seal
Accessories for filter holders for sample preparation.
About This Item
Codice UNSPSC:
41104909
eCl@ss:
32031613
Materiali
borosilicate glass
Diametro
47 mm
Capacità imbuto
1 L
applicazioni
filtration
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
REMOVE FROM SCOPE
Applicazioni
Accessories for filter holders for sample preparation.