Documenti fondamentali
XX0060
Supelco
Xileni
Histology
Sinonimo/i:
Miscela di isomeri di xilene
About This Item
Formula condensata:
C6H4(CH3)2
Numero CAS:
Peso molecolare:
106.17
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352005
Numero indice EU:
215-535-7
Tensione di vapore
18 mmHg ( 37.7 °C)
Livello qualitativo
Stato
liquid
Limite di esplosione
7 %
Impurezze
≤0.05% Water (H2O)
Residuo dopo evaporazione
≤0.002%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.497 (lit.)
P. ebollizione
137-140 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point 29.4 °C
Densità
0.86 g/mL at 25 °C (lit.)
~0.86-0.88 g/cm3 at 25 °C
applicazioni
histology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
Cc1ccc(C)cc1.Cc2cccc(C)c2.Cc3ccccc3C
InChI
1S/3C8H10/c1-7-3-5-8(2)6-4-7;1-7-4-3-5-8(2)6-7;1-7-5-3-4-6-8(7)2/h3*3-6H,1-2H3
MVZVDAGWAAZJPE-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Clearing agent for routine histology and cytology applications.
Confezionamento
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Risultati analitici
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.002% max
Form: Liquid
Water (H2O): 0.05% max
Avvertenze
Danger
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system,Liver,Kidney, Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
77.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
25 °C - closed cup
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5
Acetone HPLC Plus, for HPLC, GC, and residue analysis, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
650501
Acetone
DAPI for nucleic acid staining
Sigma-Aldrich
D9542
DAPI
Formaldeide ACS reagent, 37 wt. % in H2O, contains 10-15% Methanol as stabilizer (to prevent polymerization)
Sigma-Aldrich
252549
Formaldeide
Metanolo suitable for HPLC, ≥99.9%
Sigma-Aldrich
34860
Metanolo