Key Documents
XT1200000
Millipore
Tubo per solvente/tampone, PTFE, 70 cm
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
eCl@ss:
32012303
NACRES:
NB.24
agenzia
suitable for EPA OTM-45
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
MilliSolve
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′articolo XT1200000 è un pezzo di ricambio per il sistema di filtrazione MilliSolve.
Il sistema di filtrazione MilliSolve è stato progettato per la filtrazione sotto vuoto di tamponi e solventi per cromatografia liquida. Il sistema utilizza un filtro a membrana da 0,45 µm per rimuovere le particelle che potrebbero accorciare la vita della colonna. La filtrazione sotto vuoto con il sistema MilliSolve permette inoltre di rimuovere dai tamponi una buona parte dei gas disciolti in essi, riducendo il rischio che bolle d′aria possano interferire con gli strumenti LC. Grazie alla filtrazione automatica e in continuo, non è necessario aggiungere liquido nell′imbuto mentre la filtrazione avanza. La filtrazione avviene in un sistema chiuso, aspetto non secondario quando vengono sottoposti a filtrazione dei liquidi pericolosi. Se occorre procedere con una filtrazione a imbuto aperto, l′imbuto da 300 mL sostituisce il coperchio da vuoto.
Caratteristiche & Vantaggi
•Grazie alla filtrazione automatica in continuo di solventi e tamponi non è più necessario versare alcunché durante la filtrazione
•La bottiglia di raccolta da 2L è completa di tappo e tubo per lo stoccaggio; non è più necessario trasferire il tampone filtrato, riducendo così la manodopera e i rischi di contaminazione
•Il fondo conico della bottiglia di raccolta dà la possibilità di usare qualsiasi solvente o tampone filtrato
Applicazioni:
preparazione di fasi mobili, filtrazione di tamponi
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13