Documenti fondamentali
VSWP02500
Millipore
Filtri a membrana MCE, pori da 0,025 μm
greener alternative
MF-Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Sinonimo/i:
Filtri a membrana MF-Millipore da 0,025 µm
About This Item
Codice UNSPSC:
40161507
eCl@ss:
32031602
NACRES:
NB.24
Materiali
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Livello qualitativo
Descrizione
25 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
MF-Millipore
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Parametri
0.15 L/min-cm2 air flow rate
0.15 mL/min-cm2 water flow rate
75 °C max. temp.
Diametro
25 mm
Diam. filtro
25 mm
Spessore
100 μm
Estraibili (gravimetria)
1.5%
Indice di rifrazione
n/D 1.5
Matrice
MF-Millipore
Dimensione pori
0.025 μm pore size
72 % porosity
Punto di bolla
≥21.1 bar, air with water at 23 °C
Categoria alternativa più verde
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
L′utilizzo di miscele biologicamente inerti di acetato di cellulosa e nitrato di cellulosa ha reso le membrane MF-Millipore tra le più utilizzate nelle applicazioni analitiche e di ricerca.
I filtri MF-Millipore senza tensioattivo Triton contengono quantità minime di umettante e sono caratterizzati da un tenore di estraibili in acqua inferiore a quello dei filtri MF-Millipore standard.
Caratteristiche & vantaggi:
- Filtri versatili per il monitoraggio biologico e ambientale
- Disponibili in un′ampia gamma di gradi di filtrazione, bianchi o neri, con o senza quadrettatura
- Sterilizzabili mediante ossido di etilene, irradiazione con raggi gamma o in autoclave
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which have been re-engineered to enable more sustainable research solutions. The inner & outer boxes containing the membrane discs are made from bio-circular material allocated using the ISCC mass balance approach. Click here for more information.
Applicazioni
Microdialisi di DNA e proteine.
Altre note
Indicazioni per l′uso
  • Capacità di ritenzione: microrganismi
  • Modalità d′azione: filtrazione (per esclusione dimensionale)
  • Applicazioni: comuni filtrazioni di laboratorio
  • Uso previsto: ritenzione o rimozione di contaminanti biologici
  • Istruzioni per l′uso: la filtrazione sterilizzante di un liquido attraverso una membrana con pori della dimensione di 0,2 μm (o più piccoli) rimuove in modo efficace i contaminanti biologici, inclusi batteri, muffe e lieviti. Per la ritenzione selettiva di contaminanti biologici più grandi, si può usare la filtrazione del liquido attraverso membrane con pori della dimensione di 0,45 μm (o più grandi) per trattenere i microrganismi da mettere successivamente in coltura e analizzare
  • Indicazioni per la conservazione: conservare in luogo asciutto al riparo dalle fonti di calore
  • Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità alle normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Note legali
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Flame
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Flam. Sol. 1
Codice della classe di stoccaggio
4.1B - Flammable solid hazardous materials
WGK 3
Visita l’Archivio dei documenti
Protocolli
This article is a protocol for Simple dialysis of small volumes using V Series membranes