Key Documents
UFC40DV25
Millipore
Filtri centrifughi Ultrafree® per campioni di 2 mL di volume
pore size 0.65 μm, PVDF membrane (hydrophilic)
Sinonimo/i:
Centrifuge filter
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
Materiali
PVDF membrane (hydrophilic)
polypropylene
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
holdup volume 10 μL
Produttore/marchio commerciale
Ultrafree®
Parametri
2 mL sample volume
50 °C max. temp.
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
77 mm
Diametro
16.3 mm
Superficie filtrante
0.8 cm2
Matrice
Durapore®
Dimensione pori
0.65 μm pore size
applicazioni
sample preparation
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
I filtri centrifughi Ultrafree®-MC (0,5 mL) e Ultrafree-CL (2 mL) sono filtri monouso impiegati per rimuovere le particelle da soluzioni biologiche acquose. Questi dispositivi, disponibili con due diverse capacità per quanto riguarda il volume trattabile e con una serie di membrane microporose (da 0,1 a 5,0 µm), assicurano una filtrazione rapida e prestazioni altamente riproducibili. Sono disponibili anche unità presterilizzate. Usare in rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL (-MC) e 15 mL (–CL).
•Cinque diversi gradi di filtrazione da 0,1 a 5,0 µm
•Sono disponibili anche unità presterilizzate
•Filtrazione rapida e alta riproducibilità
•Da usare in rotori ad angolo fisso per provette da 1,5 mL
Applicazioni
•Rimozione di particelle e precipitati da campioni acquosi e da campioni in alcuni solventi
•Ideali per soluzioni di proteine e acidi nucleici
Applicazioni
Dimensione dei pori 0,65 µm, PVDF idrofilo, volume 2 mL, non sterili
Rotore ad angolo fisso (15 mL), massimo 5.000 x g
Stato fisico
Codice colore: viola
Note legali
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ultrafree is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13