UFC210024
Filtri centrifughi Amicon® Ultra, MWCO 100 kDa
sample volume 2 mL, regenerated cellulose membrane, MWCO 100 kDa
Sinonimo/i:
Concentratore centrifugo, MWCO 100 kDa, volume del campione 2 mL
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene tube (for collection)
regenerated cellulose membrane
styrene-butadiene housing
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Ultra
Parametri
2 mL sample volume
tecniche
protein extraction: suitable
protein purification: suitable
Lunghezza
119.7 mm
Diametro
15.9 mm
Superficie filtrante
1 cm2
Volume
2 mL
Dimensione pori
100 kDa MWCO
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La disposizione verticale della membrana e l′area superficiale disponibile garantiscono un trattamento rapido del campione, un recupero del campione elevato (di norma superiore al 90% di quanto presente nella soluzione diluita di partenza) e la capacità di raggiungere un fattore di concentrazione pari a 50. La polarizzazione del soluto e il conseguente sporcamento della membrana sono ridotti al minimo dalla disposizione verticale, mentre un dispositivo fisico di arresto evita di centrifugare fino a secco, con il rischio di perdere il campione. Una volta raccolto il filtrato è possibile ottenere un efficiente recupero del campione concentrato (retentato) mediante una semplice operazione di centrifugazione inversa.
Questi dispositivi possono essere centrifugati sia in un rotore basculante, sia in un rotore ad angolo fisso. I dispositivi Amicon® Ultra-2 mL vengono forniti in condizioni non sterili e sono adatti esclusivamente ad un impiego “usa e getta”. Grazie alla disposizione verticale della membrana e alla centrifugazione inversa, i filtri Amicon® Ultra da 2 ml assicurano il massimo recupero con tempi di centrifugazione minimi.
Applicazioni
- Ultrafiltrazione con una membrana Ultracel® con taglio molecolare pari a 100.000 Dalton.
- Concentrazione di campioni biologici contenenti antigeni, anticorpi, enzimi, acidi nucleici o microrganismi.
- Purificazione di componenti macromolecolari provenienti da estratti di colture tissutali e da lisati cellulari.
- Rimozione di primer, purificazione dei prodotti di PCR, rimozione di linker o etichette macromolecolari da una miscela di reazione e rimozione di proteine prima dell′HPLC.
- Desalinizzazione, scambio di tamponi, dialisi di proteine.
- Esclusione dimensionale e frazionamento proteico.
Caratteristiche e vantaggi
- La membrana Ultracel® in cellulosa rigenerata con NMWCO di 100 kDa assicura un recupero del retentato maggiore del 90%
- Concentra 2 mL fino a 15-70 μL
- 98% di recupero del campione
- Tempi di processamento rapidi: tempo di centrifugazione da 10 a 30 minuti
- Meccanismo di arresto integrato
- La funzione di centrifugazione inversa assicura recuperi uniformi
Linkage
I clienti hanno visto anche
Articoli
This page discusses the principles and benefits of using ultrafiltration membranes in protein sample preparation. Possible applications include solvent exchange, protein sample concentration, or sample purification.