Documenti fondamentali
TX1390
Supelco
2,2,4-trimetilpentano
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Isoottano
About This Item
Formula condensata:
(CH3)2CHCH2C(CH3)3
Numero CAS:
Peso molecolare:
114.23
Beilstein:
1696876
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12191502
Numero indice EU:
208-759-1
agenzia
meets USP/NF
Livello qualitativo
Densità del vapore
3.9 (vs air)
Tensione di vapore
41 mmHg ( 21 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Forma fisica
liquid
Temp. autoaccensione
745 °F
Limite di esplosione
6 %
Impurezze
≤0.0003 meq/g Water-soluble titrable acid
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
Residuo dopo evaporazione
≤0.001%
Colore
APHA: ≤10
Indice di rifrazione
n20/D 1.391 (lit.)
pH
7
P. eboll.
98-99 °C (lit.)
Punto di fusione
−107 °C (lit.)
Temp. transizione
flash point -12 °C
Solubilità
0.56 mg/L
Densità
0.692 g/mL at 25 °C (lit.)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
CC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)6-8(3,4)5/h7H,6H2,1-5H3
NHTMVDHEPJAVLT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (GC): 99.0% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Sulfur compounds (as S): 0.005% max
Water-soluble titrable acid: 0.0003meq/g max
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
10.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
-12 °C - closed cup