SX1320R
Spill Kit, Caustic Replacement Kit
SpillSolv®
About This Item
Codice UNSPSC:
47131905
Prodotti consigliati
pH
2.2 ( in H2O, as aqueous solution)
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Applicazioni
SpillSolv
Note legali
SPILLSOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1