Documenti fondamentali
SX0550
Supelco
Sodium Fluoride
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Sinonimo/i:
Sodium Fluoride, Disodium Fluoride
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
FNa
Numero CAS:
Peso molecolare:
41.99
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352302
Numero indice EU:
231-667-8
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
agenzia
meets USP/NF
Tensione di vapore
1 hPa ( 1077 °C)
Saggio
≥99.5% (precipitation titration)
Stato
crystals
Impurezze
≤0.01% Insoluble matter
≤0.04% Free alkali (as NaOH)
≤0.05% Free acid (as hydrofluoric acid)
≤0.1% Sodium fluosilicate (Na2SiF6)
Perdita
≤0.2% loss on drying, 150°C
pH
10.2 (20 °C, 40 g/L in H2O)
Punto di fusione
996 °C
Solubilità
soluble 42 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.003%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfite (SO32-): ≤0.005%
Cationi in tracce
Cu: ≤0.0002%
Fe: ≤0.002%
K: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].[F-]
InChI
1S/FH.Na/h1H;/q;+1/p-1
PUZPDOWCWNUUKD-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Risultati analitici
Assay (precipitative titration)99.5% minChloride (Cl)0.003% maxCopper (Cu)0.0002% maxFree acid (as hydrofluoric acid)0.05% maxFree alkali (as NaOH)0.04% maxHeavy metals (as Pb)0.001% maxInsoluble matter0.01% maxIron (Fe)0.002% maxLoss on drying (150°C)0.2% maxPotassium (K)0.02% maxSodium fluosilicate (Na2 Si F6)0.1% maxSulfate (SO4)0.01% maxSulfite (SO2)0.005% max
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Rischi supp
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 1