Documenti fondamentali
SX0255
Supelco
Acetato di sodio
Meets ACS Specifications GR ACS
Sinonimo/i:
Acido acetico
About This Item
Formula condensata:
CH3COONa · 3H2O
Numero CAS:
Peso molecolare:
136.08
Beilstein:
3732037
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352107
Numero indice EU:
204-823-8
Livello qualitativo
Saggio
99.0-101.0% (perchloric acid titration)
Stato
solid
Temp. autoaccensione
1112 °F
Impurezze
≤0.005% Insoluble matter
pH
7.5-9.2 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Punto di fusione
58 °C
Temp. transizione
flash point >250 °C (anhydrous substance)
Solubilità
soluble 613 g/L
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.0005%
phosphate (PO43-): ≤0.0002%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
Cationi in tracce
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.005%
Mg: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.O.O.[Na+].CC([O-])=O
InChI
1S/C2H4O2.Na.3H2O/c1-2(3)4;;;;/h1H3,(H,3,4);;3*1H2/q;+1;;;/p-1
AYRVGWHSXIMRAB-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Meets ACS Specifications GR ACS
Altre note
Substrato dell′enzima per l′acetato chinasi (EC 2.7.2.1)
Risultati analitici
Assay (perchloric acid titration)99.0-101.0%Calcium (Ca)0.001% maxChloride (Cl)0.0005% maxHeavy metals (as Pb)0.0005% maxInsoluble matter0.005% maxIron (Fe)0.0005% maxMagnesium (Mg)0.0005% maxPhosphate (PO4)0.0002% maxPotassium (K)0.005% maxSubstances reducing permanganatepasses testSulfate (SO4)0.002% maxpH (5%, water)7.5-9.0%
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1