Documenti fondamentali
ST1709
Sigma-Aldrich
Anti-SKP1A Mouse mAb (1H8)
liquid, clone 1H8, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-S-Phase Kinase-Associated Protein 1
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Clone:
1H8, monoclonal
application:
Reattività contro le specie:
human
citations:
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
1H8, monoclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG2a
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
mouse ... Skp1(21402)
Descrizione generale
Purified mouse monoclonal antibody. Recognizes the ~18 kDa SKP1A protein.
Recognizes the ~18 kDa SKP1A protein in HeLa cells.
This Anti-SKP1A Mouse mAb (1H8) is validated for use in Immunoblotting for the detection of SKP1A.
Immunogeno
A recombinant polypeptide corresponding to amino acids of 53-161 human SKP1A, expressed as a GST fusion protein
Applicazioni
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Attenzione
Toxicity: Regulatory Review (Z)
Stato fisico
In PBS, pH 7.2.
Ricostituzione
Following initial thaw, aliquot and freeze (-20°C).
Risultati analitici
Negative Control
293T cells
Positive Control
HeLa cells
Altre note
Variables associated with assay conditions will dictate the proper working dilution.