ST1549
Anti-FASN Mouse mAb (3F2-1F3)
liquid, clone 3F2-1F3, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Anti-Fatty Acid Synthase
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
3F2-1F3, monoclonal
Forma fisica
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG1
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... FASN(2194)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
ELISA (see coments)
Immunoblotting (1-5 g/ml)
Immunocytochemistry (10 g/ml)
Paraffin Sections (10 g/ml)
Attenzione
Stato fisico
Ricostituzione
Risultati analitici
293 cells, HeLa cells, Human breast carcinoma tissue