05-443
Anti-VEGF Antibody, clone JH
clone JH, Upstate®, from mouse
Sinonimo/i:
Vascular permeability factor, vascular endothelial growth factor, vascular endothelial growth factor A, vascular endothelial growth factor isoform VEGF165
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
100
400
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
JH, monoclonal
Reattività contro le specie
rat, mouse, rabbit, human
Produttore/marchio commerciale
Upstate®
tecniche
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
Isotipo
IgG1κ
Compatibilità
not suitable for Western blot
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... VEGFA(7422)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Immunoprecipitation: 2 µg of this antibody has been reported to immunoprecipitate VEGF from 1 mg of protein lysate.
Signaling
Growth Factors & Receptors
Qualità
Descrizione del bersaglio
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Risultati analitici
Expressed in most tissue, including Pancreas, Kidney, Adenocarcinoma.
Altre note
Note legali
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2