ST1204
Anti-PGC-1α Rabbit pAb
liquid, Calbiochem®
Sinonimo/i:
PGC-1α Detection Antibody, Rabbit Anti-PGC-1α
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
liquid
non contiene
preservative
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
Isotipo
IgG
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−70°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PPARGC1A(10891)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Immunoblotting (not recommended)
Immunoprecipitation (1-2 g/100-200 g total protein)
Attenzione
Stato fisico
Risultati analitici
Brown adipose tissue from mice exposed to cold
Altre note
Zhang, Y., et al. 2009. J. Biol. Chem. 284, 32813.
Lai, L., et al. 2008. Genes Dev. 14, 1948.
Rodgers, J.T., et al. 2008. FEBS Lett. 582, 46.
Mazzucotelli, A., et al. 2007. Diabetes 10, 2467.
Nemoto, S., et al. 2005. J. Biol. Chem. 16, 16456.