SMP2A25NB6
Capsule OptiScale®, membrana Milligard® in PES di grado 1,2/0,2 µm nominale
filtration area 3.5 cm2, OptiScale® 25, pore size 1.2/0.2 μm
Sinonimo/i:
OptiScale 25 Milligard PES 1.2/0.2 m nominal NB
About This Item
Prodotti consigliati
Materiali
polyethersulfone membrane
polypropylene
polypropylene support
polypropylene vent cap
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Compatibilità con la sterilizzazione
autoclavable compatible
Nome Commerciale
OptiScale® 25
Caratteristiche
hydrophilic
Produttore/marchio commerciale
OptiScale®
Parametri
0 bar max. differential pressure (Reverse)
4.14 bar max. differential pressure (60 psi) at 25 °C (Forward)
tecniche
bioburden reduction: suitable
Lunghezza
3.9 cm (1.52 in.)
Larghezza
1.21 in.
Diametro
3.1 cm (1.2 in.)
Superficie filtrante
3.5 cm2
Impurezze
<0.25 EU/mL bacterial endotoxins (LAL test, per device; aqueous extraction; meeting requirements of USP <85>, EP 2.6.14 and JP 4.01)
Matrice
Milligard® PES
pore size
1.2/0.2 μm nominal pore size
1.2/0.2 μm pore size
Raccordi
female Luer-Lok® inlet connection
male Luer-Lok® outlet connection
(Female Luer-Lok® Inlet/Male Luer Slip Outlet)
Codice cartuccia
not applicable
Descrizione generale
Altre note
- Capacità di ritenzione: batteri
- Modalità d′azione: filtrazione (esclusione dimensionale)
- Applicazione: purificazione delle proteine
- Uso previsto: riduzione o rimozione di microrganismi/carica batterica
- Istruzioni per l′uso: fare riferimento alle sezioni installazione e imbibizione della guida all′uso OPTISCALE®-25
- Indicazioni per la conservazione: fare riferimento alla guida all′uso OPTISCALE®-25
- Indicazioni per lo smaltimento: smaltire in conformità con le normative nazionali, regionali e locali vigenti.
Nota sulla preparazione
Integrità della capsula preservata dopo 1 ciclo in autoclave da 60 minuti a 123 °C.